Wichtige Dokumente
711381
2-Bromo-5-Methyl-1,3,4-Thiadiazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3N2BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
InChIKey
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?