Merck
743461
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)-isochinolin
≥95.0% (qNMR)
Synonym(e):
(R)-QUINAP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H22NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.49
Beilstein:
11166958
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (qNMR)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChIKey
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)