Wichtige Dokumente
742392
[Difluor-(trimethylsilyl)-methyl]-phosphonsäurediethylester
≥85.0% (H-NMR)
Synonym(e):
Diethyl (trimethylsilyl)difluoromethylphosphonate, [Diethoxyphosphoryl(difluoro)methyl]-trimethyl-silane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (H-NMR)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
n20/D 1.416-1.418
bp
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Funktionelle Gruppe
fluoro
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H19F2O3PSi/c1-6-12-14(11,13-7-2)8(9,10)15(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
InChIKey
AUYUSSHVQGGCCS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)