Wichtige Dokumente
741531
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
Synonym(e):
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-75 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
InChIKey
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)