Merck
740926
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Catechol-d6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D6O2
Molekulargewicht:
116.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChIKey
YCIMNLLNPGFGHC-UDDMDDBKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristen Van Gelder et al.
Planta, 252(1), 3-3 (2020-06-10)
A stable isotope-assisted mass spectrometry-based platform was utilized to demonstrate that the plant hormone, salicylic acid, is catabolized to catechol, a widespread secondary plant compound. The phytohormone salicylic acid (SA) plays a central role in the overall plant defense program