Wichtige Dokumente
740527
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NH213CD213CD2OPO3H2
Molekulargewicht:
147.07
UNSPSC-Code:
12352116
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)