Wichtige Dokumente
609552
Ethanolamin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
2-Aminoethanol-15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH215NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?