Wichtige Dokumente
740268
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Synonym(e):
3-Methoxy-6-iodophenol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-75 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChIKey
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?