Wichtige Dokumente
737143
Progesterone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
4-Pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i8+1,12+1,15+1
InChIKey
RJKFOVLPORLFTN-TZDZRSEPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
737143-1MG | 4061826751879 |
737143-5MG | 4061833638163 |