Merck
736392
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-Methoxyanilin
97%
Synonym(e):
6-Chloro-m-anisidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.588
mp (Schmelzpunkt)
23-27 °C
Dichte
1.261 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)