736120
α,α,α-Trifluortoluol -Lösung
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in., NMR tube wall thickness 0.24 mm , ultra-thin wall
Synonym(e):
Benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Konzentration
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
NMR-Röhrchenwandstärke
0.24 mm , ultra-thin wall
Format
single component solution
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C