Merck
735108
Sigma-Aldrich
Dibromochloromethane-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Chlorodibromomethane-13C
About This Item
Lineare Formel:
Br213CHCl
Molekulargewicht:
209.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-22 °C (lit.)
Dichte
2.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChIKey
GATVIKZLVQHOMN-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rocio Aranda-Rodriguez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 992, 76-85 (2015-05-13)
Humans are continuously exposed to volatile organic compounds (VOCs) as these chemicals are ubiquitously present in most indoor and outdoor environments. In order to assess recent exposure to VOCs for population-based studies, VOCs are measured in the blood of participants.