734683
Zirconium(IV)-Oxid, Yttriumoxid-stabilisiert
pellets (for sputtering)
Synonym(e):
YSZ, Yttrium-stabilisiertes Zirconiumdioxid, Yttriumoxid-stabilisiertes Zirconiumdioxid
About This Item
Form
pellets (for sputtering)
Zusammensetzung
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
Durchm. × H
2-3 mm × 3-5 mm
mp (Schmelzpunkt)
>2,600 °C (lit.)
SMILES String
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChIKey
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable