Merck
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
Synonym(e):
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
~1% MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.456
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
InChIKey
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.1 °F
Flammpunkt (°C)
90.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1