Wichtige Dokumente
733962
2-(Difluoromethyl)pyridine
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Löslichkeit
1.454 at 20 °C
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChIKey
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.1 °F
Flammpunkt (°C)
41.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)