732214
4-Brom-3-Thiophen-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
4-Bromthiophen-3-carbonsäure
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158-163 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?