Wichtige Dokumente
731412
6-Jodchinolin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChIKey
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)