Merck
761907
Sigma-Aldrich
4-Bromo-6-iodoquinoline
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrIN
Molekulargewicht:
333.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
173-178 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
InChIKey
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)