Merck
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamid
97%
Synonym(e):
2-Phenylethylformamid, N-Formylphenethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.546
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amide
phenyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
InChIKey
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of allenamides by alkylation with propargyl bromide and isomerization
  • Ugi 3CC reaction
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)