Wichtige Dokumente
731102
Sulfur dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Form
gas
bp
-10 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
InChI
1S/O2S/c1-3-2/i1+2,2+2
InChIKey
RAHZWNYVWXNFOC-XPULMUKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)