Merck
731080
Sigma-Aldrich
3-Fluor-2-methoxyanilin
97%
Synonym(e):
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.531
Dichte
1.172 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)