Wichtige Dokumente
730637
Dihydrotestosteron-2,3,4-13C3 -Lösung
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
5α−Androstan-17β-ol-3-on-13C3, Androstanolon-13C3, Stanolon-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solution
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Konzentration
0.1 mg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
−70°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4[13CH2][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChIKey
NVKAWKQGWWIWPM-PUXGIKSBSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?