Wichtige Dokumente
730572
Triphenylaluminium -Lösung
1 M in dibutyl ether
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1 M in dibutyl ether
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES String
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChIKey
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?