Wichtige Dokumente
386553
Trioctylaluminium -Lösung
25 wt. % in hexanes
Synonym(e):
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
25 wt. % in hexanes
Dichte
0.701 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
InChIKey
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?