Merck
730424
Sigma-Aldrich
N-Butylphthalimid
97%
Synonym(e):
2-Butyl-1H-isoindol-1,3(2H)-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)