Wichtige Dokumente
100919
N-(4-Brombutyl)phthalimid
98%
Synonym(e):
1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Polymerarchitektur
functionality: heterobifunctional
SMILES String
O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChIKey
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Biologically important N4,N9-disubstituted 4,9-diaminoacridine derivatives.
- Imidazo[4,5-b]pyridine derivatives applicable in the preparation of ketolide antibiotics.
- Calix[4]arene and thiacalix[4]arene-based oxamate ligands.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?