730181
3-Fluor-2-(trifluormethyl)pyridin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409
Dichte
1.384 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.0 °F
Flammpunkt (°C)
47.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)