Wichtige Dokumente
728969
3-Bromdiphenylether
97%
Synonym(e):
1-Brom-3-phenoxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.608
Dichte
1.371 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenoxy
SMILES String
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChIKey
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?