Merck
152277
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenylisocyanat
98%
Synonym(e):
4-Isocyanatochlorbenzol
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
Beilstein:
386235
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5618 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chlorophenyl isocyanate was used in the preparation of isothiocyanates.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Convenient synthesis of isothiocyanates from primary nitroalkanes.
Synthetic Communications, 24(8), 1101-1105 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
152277-10KG
152277-500G
152277-100G4061836825348
152277-5G4061836825355