Merck
728896
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(tributylstannyl)thiazole
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28ClNSSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528
Dichte
1.236 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)s1
InChI
1S/3C4H9.C3HClNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChIKey
ZXCCAZVZCUGOQU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)