Merck
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorthieno[3,2-c]-Pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4ClNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-102 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
InChIKey
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)