Wichtige Dokumente
727547
N-Methyl-1-Adamantylamin
≥97.0%
Synonym(e):
1-(Methylamino)-adamantan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.28
Beilstein:
2348926
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Form
lumps
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?