722227
5-Methoxy-2-nitroaniline
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C
SMILES String
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N