Merck
727504
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-Jodphenol
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.02
Beilstein:
2716290
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
mp (Schmelzpunkt)
110-120 °C (subl.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChIKey
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)