726842
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by BASF
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
Dichte
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)[C@@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChIKey
JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- enantiomerenreinen Stereoisomeren von Hemicryptophanen, die zur Feststellung von Glucopyranosiden verwendet werden;
- bicyclischem Geissman-Waiss-Lacton mittels einer intramolekularen Ringschlussreaktion der diastereomerischen Mischung von Sulfoniumsalzen;
- N-[(1R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-N′-methylthioharnstoff durch Reaktion mit Methylisothiocyanat.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.