Wichtige Dokumente
726621
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Synonym(e):
(R)-(+)-1-Phenyl-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Anwendung
- (S)-α-amino phosphonates
- N-{(S)-[cyclohexan-(S)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine and N-{(R)-[cyclohexan-(R)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine
- R-α-aminonitriles
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
726621-100G | 4061832862200 |
726621-500G | 4061832719924 |