Wichtige Dokumente
725242
Bromoferrocen
Synonym(e):
1-Bromoferrocene
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrFe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
26-32 °C
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
InChIKey
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
725242-500MG | 4061833551639 |
725242-2G | 4061833551622 |
725242-5G | 4061833510490 |