N818
1,4,5,8-Naphthalintetra-Carboxylsäure-Dianhydrid
Synonym(e):
NTCDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Halbleitereigenschaften
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
SMILES String
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
InChIKey
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artikel
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.