Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
723916
Kaliumisopropenyltrifluorborat
97%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
274-280 °C
SMILES String
[K+].CC(=C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-3(2)4(5,6)7;/h1H2,2H3;/q-1;+1
InChIKey
QKBZHQPFHGKCOX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?