Merck
723576
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexyltrifluoroborate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11BF3K
Molekulargewicht:
190.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
187-192 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
InChIKey
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)