Merck
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Synonym(e):
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
269-274 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
InChIKey
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)