Merck
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
InChIKey
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)