Wichtige Dokumente
722219
1-Benzyl-3-Hydroxy-1H-Indazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
InChIKey
SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)