Merck
721999
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
Synonym(e):
4-Bromonicotinic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-134 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1c(cncc1)C(=O)O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)