71718
Natrium-L-lactat
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L-(+)-Milchsäure Natriumsalz, Sarkolaktische Säure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
Leistungsmerkmale
chiral
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Reagenz zum Lösen von Calcium-D-gluconat.
- Als Kristallisationsmittel bei der Synthese von Sn-haltigen Silikatkatalysatoren.
- Als chiraler Baustein zur Herstellung eines chiralen Pyrrolidin-Zwischenprodukts, das weiter zur Synthese chiraler ionischer Pyrrolidiniumflüssigkeiten verwendet wird.
- Als schwaches Reduktionsmittel bei der selektiven Reduktion von CuO zu Cu-Nanostäbchen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?