Wichtige Dokumente
715794
1-(3-Aminopropyl)-2-Methyl-1H-Imidazol
96%
Synonym(e):
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-propylamin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.517
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
InChIKey
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?