Merck
714984
Sigma-Aldrich
2,3-Pentadiensäure-ethylester
technical grade, >85%
Synonym(e):
Ethyl-2,3-Pentadienoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
>85%
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
>85%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
InChIKey
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
124.0 °F
Flammpunkt (°C)
51.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)