Wichtige Dokumente
113018
Crotonsäure
98%
Synonym(e):
trans-2-Butensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.97 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.19 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
744 °F
Expl.-Gr.
15.1 %, 171 °F
2.2 %, 135 °F
bp
180-181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
InChIKey
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
113018-25G | |
113018-25KG | |
113018-3KG | 4061832489148 |
113018-500G | 4061838700759 |