Wichtige Dokumente
714852
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en -Lösung
1 M in THF
Synonym(e):
DBU -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.425
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
InChIKey
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.0 °F
Flammpunkt (°C)
-17.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?