Merck
713376
Sigma-Aldrich
N-(Phenylmethylen)-carbamidsäure-tert.-butylester
≥98.0%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-benzylidenamin, N-Boc-benzaldimin, tert-Butyl(phenylmethylen)carbamat, tert.-Butyl-N-benzyliden-carbamat, Benzaldehyd-N-(tert.-butoxycarbonyl)-imin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
Beilstein:
6324080
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
amine
imine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
InChIKey
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)